문서
340677
Sigma-Aldrich
Lithium phenylacetylide solution
1.0 M in THF
동의어(들):
(Phenylethynyl)lithium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5C≡CLi
CAS Number:
Molecular Weight:
108.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
liquid
농도
1.0 M in THF
density
0.91 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li]C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5.Li/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3-7H;
InChI key
QQONVLVTCMNCTJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F
Flash Point (°C)
-17 °C
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter