주요 문서
340340
Sigma-Aldrich
Manganese(II) hexafluoroacetylacetonate trihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Mn(C5HF6O2)2 · 3H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
523.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
반응 적합성
core: manganese
mp
173 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Mn]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Mn.3H2O/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;;;/h2*1,12H;;3*1H2/q;;+2;;;/p-2/b2*2-1-;;;;
InChI key
HCBXOKXXLBXGQE-KZXGFQSYSA-L
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)