분석
97%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.542 (lit.)
bp
94-96 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
density
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(CN)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H13NO2/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-5H,6,10H2,1-2H3
InChI key
YGZJTYCCONJJGZ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup