주요 문서
339644
Sigma-Aldrich
Triethoxymethylsilane
technical grade, 90%
동의어(들):
Methyltriethoxysilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 ML
₩84,347
₩84,347
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 ML
₩84,347
About This Item
Linear Formula:
CH3Si(OC2H5)3
CAS Number:
Molecular Weight:
178.30
Beilstein:
1742453
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩84,347
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
technical grade
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
11 mmHg ( 20 °C)
분석
90%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.383 (lit.)
bp
141-143 °C (lit.)
density
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](C)(OCC)OCC
InChI
1S/C7H18O3Si/c1-5-8-11(4,9-6-2)10-7-3/h5-7H2,1-4H3
InChI key
CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
93.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
34 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Yueer Yan et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(34), 12161-12170 (2015-07-16)
A clear and deep understanding of zeolite crystallization with the addition of organosilane is desirable for the reasonable design and preparation of hierarchical zeolites. Herein, the effects of different organosilanes on zeolite crystallization were systematically studied. It was found that
문서
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.