주요 문서
339229
Sigma-Aldrich
Samarium cobalt
powder
동의어(들):
Cobalt compound with samarium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Sm2Co7
CAS Number:
Molecular Weight:
713.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
powder
Quality Level
구성
Sa:Co, 2-7
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: samarium
SMILES string
[Co].[Sm]
InChI
1S/Co.Sm
InChI key
KPLQYGBQNPPQGA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Elliot J Crooks et al.
The Journal of biological chemistry, 295(27), 8914-8927 (2020-05-08)
Cerebral amyloid angiopathy (CAA) is a vascular disorder that primarily involves deposition of the 40-residue-long β-amyloid peptide (Aβ40) in and along small blood vessels of the brain. CAA is often associated with Alzheimer's disease (AD), which is characterized by amyloid