주요 문서
33737
Sigma-Aldrich
Dibenzyl N,N-dimethylphosphoramidite
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 ML
₩460,201
₩460,201
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 ML
₩460,201
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H20NO2P
CAS Number:
Molecular Weight:
289.31
Beilstein:
7427974
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩460,201
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
refractive index
n20/D 1.553
density
1.089 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
amine
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(C)P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H20NO2P/c1-17(2)20(18-13-15-9-5-3-6-10-15)19-14-16-11-7-4-8-12-16/h3-12H,13-14H2,1-2H3
InChI key
GDEJGFHRPXLQNN-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Dibenzyl N,N-dimethylphosphoramidite was used in the preparation of dibenzyl phosphoramidates incorporating the representative C-terminal protected amino acids leucine, phenylalanine, glutamic acid and proline.[1] It was also used for the fast and clean phosphitylation of alcohols, including hindered alcohols.[2]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis of N-phosphoryl amino acids via phosphoramidite amine-exchange.
Chow CP and Berkman CE.
Tetrahedron Letters, 39(41), 7471-7474 (1998)
M. Schneider et al.
Ger. Offen. 4'329'533 (1993)