주요 문서
337242
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylanisole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(CH3)OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
140.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
bp
174-175 °C/762 mmHg (lit.)
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
COc1ccc(F)c(C)c1
InChI
1S/C8H9FO/c1-6-5-7(10-2)3-4-8(6)9/h3-5H,1-2H3
InChI key
XZBXPBDJLUJLEU-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Photolysis of the charge transfer complex of tetranitromethane and 4-fluoro-3-methylanisole in dichloromethane at -20°C yields the epimeric 1-fluoro-4-methoxy-6-methyl-6-nitro-3-trinitromethylcyclo-hexa-1,4-dienes, 1-fluoro-4-methoxy-2-methyl-r-5-nitro-c-6-trinitromethylcyclohexa-1,3-diene and 4-fluoro-5-methyl-2-trinitromethylanisole.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
145.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
63 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Photochemical nitration by tetranitromethane. Part 36. Adduct formation in the photochemical reactions of 4-fluoroanisole and 4-fluoro-3-methylanisole.
Butts CP, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 9, 1877-1887 (1996)