주요 문서
336858
Sigma-Aldrich
Dichloroethylphosphine
95%
동의어(들):
Ethyldichlorophosphine, Ethylphosphorous dichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5PCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
130.94
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
분석
95%
양식
liquid
반응 적합성
reagent type: ligand
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
bp
112 °C (lit.)
density
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
phosphine
SMILES string
CCP(Cl)Cl
InChI
1S/C2H5Cl2P/c1-2-5(3)4/h2H2,1H3
InChI key
JHNJGLVSPIMBLD-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Catalyst in palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
91.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
33 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)