Key Documents
336653
Sigma-Aldrich
Potassium heptafluorotantalate(V)
99%
동의어(들):
Dipotassium heptafluorotantalate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
K2TaF7
CAS Number:
Molecular Weight:
392.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
99%
형태
powder
solubility
H2O: slightly soluble(lit.)
density
4.56 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].F[Ta--](F)(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/7FH.2K.Ta/h7*1H;;;/q;;;;;;;2*+1;+5/p-7
InChI key
DPXAUKPQZOAHGF-UHFFFAOYSA-G
애플리케이션
Used in the electrochemical synthesis of TaB2.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Chem. Abstr., 122, 18820q-18820q (1995)
Deviatkin, S.V. et al.
Proc. Electrochem. Soc., 93-9, 584-584 (1993)