주요 문서
334502
Sigma-Aldrich
Potassium hexachloropalladate(IV)
99%
동의어(들):
Potassium palladium(IV) chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩213,150
₩213,150
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩213,150
About This Item
Linear Formula:
K2PdCl6
CAS Number:
Molecular Weight:
397.33
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩213,150
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
powder
density
2.738 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].Cl[Pd--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pd/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI key
OEDRXJBJMMJUSV-UHFFFAOYSA-H
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Haitham Tartor et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(8) (2020-08-14)
Protocols used to collect fish skin mucus may inadvertently compromise the sampled fish or the resulting sample. Here, we used three methods (wiping, scraping, and absorption) to collect skin mucus from Atlantic salmon and compared their invasiveness on fish skin
질문
  1. Hello, I want to in which kind of solvent can the K2PdCl6 dispersed? Does it work in water?
    1 답변
    1. This material is not tested for solubility. Various sources state that this compound is soluble in water. This information has not been validated.