주요 문서
336491
Sigma-Aldrich
O-(4-Chlorobenzoyl)hydroquinine
98%
동의어(들):
Dihydroquinine 4-chlorobenzoate, Hydroquinine 4-chlorobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H29ClN2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
464.98
Beilstein:
4302318
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
광학 활성
[α]26/D +150°, c = 1 in ethanol
mp
128-130 °C (lit.)
작용기
chloro
ester
SMILES string
CC[C@H]1CN2CCC1CC2[C@H](OC(=O)c3ccc(Cl)cc3)c4ccnc5ccc(OC)cc45
InChI
1S/C27H29ClN2O3/c1-3-17-16-30-13-11-19(17)14-25(30)26(33-27(31)18-4-6-20(28)7-5-18)22-10-12-29-24-9-8-21(32-2)15-23(22)24/h4-10,12,15,17,19,25-26H,3,11,13-14,16H2,1-2H3/t17-,19-,25-,26+/m0/s1
InChI key
TXVNNFDXQZFMBQ-MFQNCIFPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Sold under license from Rhodia Pharma Solutions.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)