Key Documents
336017
Sigma-Aldrich
4-Aminophthalonitrile
98%
동의어(들):
3,4-Dicyanoaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H3-1,2-(CN)2
CAS Number:
Molecular Weight:
143.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
분석
98%
형태
powder, crystals or chunks
mp
179-181 °C (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
Nc1ccc(C#N)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H5N3/c9-4-6-1-2-8(11)3-7(6)5-10/h1-3H,11H2
InChI key
RRCAJFYQXKPXOJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)