주요 문서
335592
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
97%
동의어(들):
α,α,α,6-Tetrafluoro-o-tolunitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3C6H3(F)CN
CAS Number:
Molecular Weight:
189.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
density
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
nitrile
SMILES string
Fc1cccc(c1C#N)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4N/c9-7-3-1-2-6(5(7)4-13)8(10,11)12/h1-3H
InChI key
OGQYJDHTHFAPRN-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
210.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
99 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)