주요 문서
33420
Sigma-Aldrich
5,6-Diaminouracil sulfate salt
purum, ≥95.0% (HPLC)
동의어(들):
5,6-Diamino-2,4-dihydroxypyrimidine hemisulfate salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6N4O2 · 0.5H2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
191.16
Beilstein:
3781587
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
grade
purum
분석
≥95.0% (HPLC)
무기 잔류물
≤1%
mp
≥300 °C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC1=C(N)C(=O)NC(=O)N1
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)