주요 문서
333964
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) fluoride hydrate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ZrF4·xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
167.22 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
powder
구성
Degree of hydration, 2-3
응용 분야
battery manufacturing
SMILES string
O.F[Zr](F)(F)F
InChI
1S/4FH.H2O.Zr/h4*1H;1H2;/q;;;;;+4/p-4
InChI key
GORLMDNEWNWWBP-UHFFFAOYSA-J
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)