분석
98%
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: thallium
SMILES string
O.O.O.O.Cl[Tl](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.4H2O.Tl/h3*1H;4*1H2;/q;;;;;;;+3/p-3
InChI key
OKOWNNXUBXWOSD-UHFFFAOYSA-K
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.