분석
98%
형태
granular
입자 크기
<10 mm
density
2.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
S=[Al]S[Al]=S
InChI
1S/2Al.3S
InChI key
ZPXDOGRYMSWBBM-UHFFFAOYSA-N
포장
Packaged in glass bottles
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable