분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
bp
80 °C/24 mmHg (lit.)
density
1.618 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6HF4NO2/c7-2-1-3(11(12)13)5(9)6(10)4(2)8/h1H
InChI key
MKMDVNZEIQDZEP-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
177.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
81 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter