주요 문서
332666
Sigma-Aldrich
Copper(II) methoxide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cu(OCH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
125.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
solid
반응 적합성
core: copper
mp
206 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CO[Cu]OC
InChI
1S/2CH3O.Cu/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2
InChI key
AYNQPTYHFBBKFC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)