주요 문서
332275
Sigma-Aldrich
3-O-Acetyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H22O7
CAS Number:
Molecular Weight:
302.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
광학 활성
[α]25/D −37°, c = 1 in chloroform
mp
60-62 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1[C@H](O[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)[C@H]3COC(C)(C)O3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)