주요 문서
331759
Sigma-Aldrich
(2-endo,3-exo)-Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2,3-dimethanol
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩335,559
₩335,559
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩335,559
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16O2
CAS Number:
Molecular Weight:
168.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩335,559
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
96%
양식
solid
mp
68-70 °C (lit.)
SMILES string
OC[C@H]1[C@@H]2CC[C@@H](C=C2)[C@@H]1CO
InChI
1S/C10H16O2/c11-5-9-7-1-2-8(4-3-7)10(9)6-12/h1-2,7-12H,3-6H2/t7-,8+,9-,10-/m0/s1
InChI key
FYTVZXRDKATZTF-JXUBOQSCSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)