보기 변경
5 G
₩209,496
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3C6H2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
136.19
Beilstein:
1907246
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
97%
SMILES string
Cc1cc(O)cc(C)c1C
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-9(10)5-7(2)8(6)3/h4-5,10H,1-3H3
InChI key
FDQQNNZKEJIHMS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Photochemical properties of 3,4,5-trimethylphenol in β-cyclodextrin complexes were studied.[1]
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Photophysics and photochemistry of methylated phenols in. beta.-cyclodextrin inclusion complexes.
Monti S, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 97(49), 13011-13016 (1993)