주요 문서
329754
Sigma-Aldrich
2,2′-Biphenyldimethanol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(-C6H4CH2OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
214.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
양식
solid
mp
110-111 °C (lit.)
SMILES string
OCc1ccccc1-c2ccccc2CO
InChI
1S/C14H14O2/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)14-8-4-2-6-12(14)10-16/h1-8,15-16H,9-10H2
InChI key
UIMJANTUJQGSEX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)