주요 문서
329150
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,6-diethylaniline
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H2(C2H5)2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
183.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.56 (lit.)
bp
137-139 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccc(Cl)c(CC)c1N
InChI
1S/C10H14ClN/c1-3-7-5-6-9(11)8(4-2)10(7)12/h5-6H,3-4,12H2,1-2H3
InChI key
VDJBIPLKIGSVRG-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
3-Chloro-2,6-diethylaniline may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)