주요 문서
328561
Sigma-Aldrich
3,4-Pyridinedicarboxamide
98%
동의어(들):
Cinchomeronamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
165.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
분석
98%
양식
powder or crystals
mp
180 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
NC(=O)c1ccncc1C(N)=O
InChI
1S/C7H7N3O2/c8-6(11)4-1-2-10-3-5(4)7(9)12/h1-3H,(H2,8,11)(H2,9,12)
InChI key
JYUVRSQEAUFLHD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)