주요 문서
327964
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one
98%
동의어(들):
3,4-Dihydro-3-hydroxy-4-oxo-1,2,3-benzotriazine, DHBT
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
163.13
Beilstein:
609382
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
188-189 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
ON1N=Nc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8-9-10(7)12/h1-4,12H
InChI key
HJBLUNHMOKFZQX-UHFFFAOYSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)