주요 문서
327603
Sigma-Aldrich
Tricarbonyl(mesitylene)tungsten(0)
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H3(CH3)3W(CO)3
CAS Number:
Molecular Weight:
385.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
214 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[CH][C](C)[CH][C](C)[CH]1
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)