주요 문서
327573
Sigma-Aldrich
N-Propylcyclopropanemethylamine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩166,156
₩166,156
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩166,156
About This Item
Linear Formula:
C3H5CH2NHCH2CH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
113.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩166,156
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.43 (lit.)
density
0.792 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CCCNCC1CC1
InChI
1S/C7H15N/c1-2-5-8-6-7-3-4-7/h7-8H,2-6H2,1H3
InChI key
MAVLRJDQJZJTQP-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
N-Propylcyclopropanemethylamine may be used in chemical synthesis.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
87.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
31 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)