Key Documents
326151
Sigma-Aldrich
N4-Benzoylcytidine
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H17N3O6
CAS Number:
Molecular Weight:
347.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
광학 활성
[α]27/D +55°, c = 0.1 in methanol
mp
230-234 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(NC(=O)c3ccccc3)=NC2=O
InChI
1S/C16H17N3O6/c20-8-10-12(21)13(22)15(25-10)19-7-6-11(18-16(19)24)17-14(23)9-4-2-1-3-5-9/h1-7,10,12-13,15,20-22H,8H2,(H,17,18,23,24)/t10-,12-,13-,15-/m1/s1
InChI key
BNXBRFDWSPXODM-BPGGGUHBSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)