문서
325279
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CF3)2C6H3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
258.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
78-80 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cc(ccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O2/c10-8(11,12)4-1-2-6(9(13,14)15)5(3-4)7(16)17/h1-3H,(H,16,17)
InChI key
PINBPLCVZSKLTF-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable