주요 문서
324957
Sigma-Aldrich
Tetramethyl 1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxylate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H16O8
CAS Number:
Molecular Weight:
288.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
SMILES string
COC(=O)C1C(C(C1C(=O)OC)C(=O)OC)C(=O)OC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)