주요 문서
324698
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H3(NO2)CN
CAS Number:
Molecular Weight:
163.13
Beilstein:
778939
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
159-162 °C (lit.)
작용기
nitrile
nitro
SMILES string
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C#N
InChI
1S/C7H5N3O2/c8-4-5-1-2-6(9)7(3-5)10(11)12/h1-3H,9H2
InChI key
JAHADAZIDZMHOP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)