324612
(S)-(−)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
98%
동의어(들):
α-(2-Chloroethyl)benzyl alcohol, (S)-(−)-α-(2-Chloroethyl)benzyl alcohol, (S)-(−)-3-Chloro-1-phenylpropanol
About This Item
추천 제품
분석
98%
양식
solid
광학 활성
[α]19/D −25°, c = 1 in chloroform
광학 순도
ee: 99% (GLC)
환경친화적 대안 제품 점수
old score: 100
new score: 62
Find out more about DOZN™ Scoring
환경친화적 대안 제품 특성
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
58-60 °C (lit.)
작용기
chloro
hydroxyl
phenyl
환경친화적 대안 카테고리
SMILES string
O[C@@H](CCCl)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11ClO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2/t9-/m0/s1
InChI key
JZFUHAGLMZWKTF-VIFPVBQESA-N
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable