주요 문서
324469
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-hydroxybenzimidate hydrochloride
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H4C(=NH)OC2H5·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
201.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
mp
173 °C (dec.) (lit.)
작용기
ether
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CCOC(=N)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c1-2-12-9(10)7-3-5-8(11)6-4-7;/h3-6,10-11H,2H2,1H3;1H
InChI key
VKQSYNIFQPFOQX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)