주요 문서
324272
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C6H3NHNH2·HCl·xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
172.66 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.Cl.Cc1cccc(NN)c1C
InChI
1S/C8H12N2.ClH.H2O/c1-6-4-3-5-8(10-9)7(6)2;;/h3-5,10H,9H2,1-2H3;1H;1H2
InChI key
CWLHVQVBNFKKSG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)