주요 문서
323926
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,6-dibromophenol
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H2(Br)2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
266.92
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
96%
mp
195-196 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cc(Br)c(O)c(Br)c1
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)