주요 문서
323640
Sigma-Aldrich
Hexafluoropropylene oxide
98%
동의어(들):
Hexafluoro-1,2-epoxypropane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3F6O
CAS Number:
Molecular Weight:
166.02
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
98%
bp
−42 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)C1(F)OC1(F)F
InChI
1S/C3F6O/c4-1(2(5,6)7)3(8,9)10-1
InChI key
PGFXOWRDDHCDTE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
조절기
제품 번호
설명
가격
호스 바브
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Gas cylinderSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Press. Gas Compr. Gas - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Stefan Schröder et al.
Scientific reports, 9(1), 2237-2237 (2019-02-21)
Bulk polytetrafluoroethylene (PTFE) possesses excellent chemical stability and dielectric properties. Indeed, thin films with these same characteristics would be ideal for electret applications. Previously, the electret properties of PTFE-like thin films produced by rf sputtering or plasma enhanced chemical vapor
Chuan-Hai Li et al.
Environmental science & technology, 53(6), 3287-3295 (2019-02-21)
Hexafluoropropylene oxide trimer acid (HFPO-TA) and hexafluoropropylene oxide dimer acid (HFPO-DA) have been used as perfluorooctanoic acid (PFOA) alternatives in the fluoropolymer industry for years. Their widespread environmental distribution, high bioaccumulation capability, and human exposure have caused great concern. Nevertheless