주요 문서
323179
Sigma-Aldrich
5-Methyl-4-(2-thiazolylazo)resorcinol
95%
동의어(들):
5-Methyl-4-(2-thiazolylazo)-1,3-benzenediol, TAO
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H9N3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
235.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
mp
211-213 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cc1cc(O)cc(O)c1\N=N\c2nccs2
InChI
1S/C10H9N3O2S/c1-6-4-7(14)5-8(15)9(6)12-13-10-11-2-3-16-10/h2-5,14-15H,1H3/b13-12+
InChI key
LABKTXRFMJIJAU-OUKQBFOZSA-N
애플리케이션
Complexometric indicator.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)