주요 문서
322997
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-5-methyl-4-cyclopentene-1,3-dione monohydrate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6O3 · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
144.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
76-78 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
[H]O[H].CC1=C(O)C(=O)CC1=O
InChI
1S/C6H6O3.H2O/c1-3-4(7)2-5(8)6(3)9;/h9H,2H2,1H3;1H2
InChI key
SVCSJWWJZOZKLI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)