주요 문서
319805
Sigma-Aldrich
3-Fluorosalicylaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3-2-(OH)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
140.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
68-70 °C (lit.)
작용기
aldehyde
fluoro
SMILES string
Oc1c(F)cccc1C=O
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-2-5(4-9)7(6)10/h1-4,10H
InChI key
NWDHTEIVMDYWQJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)