문서
319791
Sigma-Aldrich
1,5,9-Triazacyclododecane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H21N3
CAS Number:
Molecular Weight:
171.28
Beilstein:
636026
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
97%
bp
77-78 °C/3 mmHg (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
SMILES string
C1CNCCCNCCCNC1
InChI
1S/C9H21N3/c1-4-10-6-2-8-12-9-3-7-11-5-1/h10-12H,1-9H2
InChI key
VQFZKDXSJZVGDA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter