주요 문서
318736
Sigma-Aldrich
Bromocresol Purple solution
0.04 wt. % in H2O
동의어(들):
5′,5′′-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩46,893
500 ML
₩106,372
₩46,893
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩46,893
500 ML
₩106,372
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H15Br2NaO5S
CAS Number:
Molecular Weight:
562.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
₩46,893
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
liquid
Quality Level
농도
0.04 wt. % in H2O
pH
5.2-6.8, yellow-green to purple
density
0.991 g/mL at 25 °C
λmax
590 nm
ε (흡광계수)
≥60000 at 584-590 nm in 10 mM NaOH
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].Cc1cc(cc(Br)c1O)\C(=C2/C=C(C)C(=O)C(Br)=C2)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H16Br2O5S.Na/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21;/h3-10,24-25H,1-2H3;/q;+1/p-1
InChI key
WNOIORUCCYNQPE-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
Bromocresol purple (BCP) is an organic dye[1] and a pH indicator.[2] It changes from yellow (pH 5.2) to purple (6.8).[2] BCP reacts with ammonia to yield ammonium salt. Hence, it can be used as an ammonia sensing probe.[1]
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Optical fiber ammonia sensing probes using reagent immobilized porous silica coating as transducers
Tao S, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 115(1), 158-163 (2006)
Handbook of Acid-Base Indicators (2007)