주요 문서
318353
Sigma-Aldrich
1-Cyclopentene-1,2-dicarboxylic anhydride
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
138.12
Beilstein:
123650
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
96%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.4978 (lit.)
bp
133-135 °C/10 mmHg (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=O)C2=C1CCC2
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(4)7(9)10-6/h1-3H2
InChI key
GBBPFLCLIBNHQO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Valuable Diels-Alder dienophile, for example, in approach to the bicycloundecane system in taxanes.[1][2]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2281-2281 (1993)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1587-1587 (1992)