주요 문서
317365
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium triacetoxyborohydride
95%
동의어(들):
triacetoxyboranuide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩230,608
50 G
₩727,654
₩230,608
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩230,608
50 G
₩727,654
About This Item
Linear Formula:
(CH3)4N(CH3CO2)3BH
CAS Number:
Molecular Weight:
263.10
Beilstein:
8238791
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩230,608
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
95%
양식
solid
반응 적합성
reagent type: reductant
mp
93-98 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
C[N+](C)(C)C.CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C6H10BO6.C4H12N/c1-4(8)11-7(12-5(2)9)13-6(3)10;1-5(2,3)4/h7H,1-3H3;1-4H3/q-1;+1
InChI key
LCFZZOGKVOTFPU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Selective reducing agent.[1][2][3]
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Ning Shangguan et al.
Organic letters, 9(6), 1093-1096 (2007-02-27)
A formal synthesis of psymberin (irciniastatin A) is presented. Notable features of the synthesis include the chemo-, regio-, and stereoselective oxidation of a 1,3-disubstituted allene, a configuration-dependent spirodiepoxide opening, the efficient syntheses of functionalized trans-2,6-disubstituted pyrans, and the union of
Tetrahedron Letters, 44, 7239-7243 (2003)
Chemtracts, 5, 188-192 (1992)