주요 문서
317322
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Phenyl-1-butanol
97%
동의어(들):
(S)-(−)-α-Propylbenzyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CH(C6H5)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
150.22
Beilstein:
2043698
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
분석
97%
광학 활성
[α]21/D −48.6°, c = 5 in chloroform
광학 순도
ee: 99% (GLC)
bp
120 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
45-47 °C (lit.)
SMILES string
CCC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8,10-11H,2,6H2,1H3/t10-/m0/s1
InChI key
HQRWWHIETAKIMO-JTQLQIEISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
217.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
103 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)