주요 문서
316733
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-Ephedrine hemihydrate
98%
동의어(들):
(1S,2R)-(+)-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH · 1/2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
174.24
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
98%
광학 활성
[α]19/D +40.5°, c = 5 in 1 M HCl
mp
39-43 °C (lit.)
SMILES string
O.CN[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1.CN[C@H](C)[C@@H](O)c2ccccc2
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)