주요 문서
316652
Sigma-Aldrich
9-Decen-1-ol
technical grade, 90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩96,527
₩96,527
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩96,527
About This Item
Linear Formula:
H2C=CH(CH2)8OH
CAS Number:
Molecular Weight:
156.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
eCl@ss:
39020322
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩96,527
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
technical grade
Quality Level
분석
90%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
234-238 °C (lit.)
density
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
allyl
hydroxyl
SMILES string
OCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2,11H,1,3-10H2
InChI key
QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
210.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
99 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Erik Selander et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(20), 6395-6400 (2015-04-29)
Interactions among microscopic planktonic organisms underpin the functioning of open ocean ecosystems. With few exceptions, these organisms lack advanced eyes and thus rely largely on chemical sensing to perceive their surroundings. However, few of the signaling molecules involved in interactions