주요 문서
309885
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-1-fluorobenzene
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3F
CAS Number:
Molecular Weight:
164.99
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
bp
172-174 °C (lit.)
density
1.409 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2F/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H
InChI key
BDJZCCWUSOZUQG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
98.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
37 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)