문서
309265
Sigma-Aldrich
[3,4-Toluenedithiolato(2-)]zinc hydrate
동의어(들):
Zinc dithiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3(S-)2Zn · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
219.64 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
core: zinc
reagent type: catalyst
SMILES string
O.Cc1ccc2S[Zn]Sc2c1
InChI
1S/C7H8S2.H2O.Zn/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5;;/h2-4,8-9H,1H3;1H2;/q;;+2/p-2
InChI key
JVMYWYSIGAXSQY-UHFFFAOYSA-L
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable