주요 문서
309095
Sigma-Aldrich
Ammonium biborate tetrahydrate
99%
동의어(들):
Ammonium tetraborate tetrahydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(NH4)2B4O7 · 4H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
263.38
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
분석
99%
SMILES string
N.N.O.O.O.O.OB1OB(O1)OB2OB(O)O2
InChI
1S/B4H2O7.2H3N.4H2O/c5-1-7-3(8-1)11-4-9-2(6)10-4;;;;;;/h5-6H;2*1H3;4*1H2
InChI key
QZNWNKFWDJRMLV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)